Learn More
ThermoSafe UNICEF-TRANSPORTBEHAELTER 33L 55x38x35cm, mit Tragegriff
Dry Ice Storage Insulated Field Carrier has a handle for easy carrying and a 1 cu. ft. capacity.
Marke:  ThermoSafe 03720-20
Artikelnummer. 11895182
  • 486.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Insulated field carrier has efficient, 2-1/4 in. thick polyurethane foam insulation core and rugged, double-wall polyethylene construction.
  • Includes carrying handle, hinged lid, and adjustable latches.
Spezifikation
Spezifikation
273 mm
421.6 mm
260.35 mm
16,6 x 10,25 x 10,75 in.
Polyethylen
Je 1
10,75 in.
16,6 in.
10,25 in.
1 cu. ft.
Eisbehälter
33 L
Name des Produkts
ThermoSafe UNICEF-TRANSPORTBEHAELTER 33L 55x38x35cm, mit Tragegriff > Material:Polyethylen