Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Mono-Destillierapparat aus Edelstahl
Diese Destillationsanlagen eignen sich für zahlreiche Destillationsanwendungen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Einzeldestillationsgeräte aus Edelstahl produzieren ultrareine, gasarme, bakterien- und pyrogenfreie Destillate mit sehr geringer Leitfähigkeit.
1953.60 CHF - 8284.32 CHF
Spezifikation
Frequenz 60 Hz
Spannung 230/50 V
Typ Einfache Destillation
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Flussrate Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10181271
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
2001/4
4 L/hr. 490 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10079580
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
2002
2 L/hr. 420 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10737071
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
2004
4 L/hr. 460 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10394441
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
2008
2 L/hr. 540 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10089580
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
2012
2 L/hr. 410 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10140991
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™
2208
8 L/hr. 540 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute Destillatqualität, Leitfähigkeit ca. 2.3 μs/cm bei 25 °C
  • Heizelement aus Edelstahl, Materialnr. 1.4876
  • Thermostatische Abschaltung zum Schutz des Heizelements bei niedrigem Wasserstand
  • Energiesparend durch Destillation des beheizten Kühlwassers
  • Entgasung von Kohlendioxid durch die Entlüftung im oberen Verdampfer mit Schikanen durch Anheben der Deckel leicht zugänglich.
  • Vorratstank für Destillat kann das Doppelte der stündlichen Kapazität der Einheit aufnehmen
  • Kondensator (Kühlschlange) im Vorratstank, leicht austauschbar
  • Wasserversorgung über ein eingebautes Magnetventil mit Anschluss für Wasserdruckschlauch 1/2 Zoll (innen
  • Ø 12.7 mm)
  • Erforderlicher Kühlwasserdruck: >3 Bar bis max 7 Bar
  • Nach Einschalten am Hauptschalter öffnet das Magnetventil die Wasserversorgung und schließt sie, sobald der Vorratsbehälter voll ist, was unnötigen Wasserverlust vermeidet
  • Kühlwasserauslass mit Schlauchanschluss 3 /4 Zoll (innen Ø19 mm)
  • Nicht kondensiertes Wasser fließt durch den Kühlwasserauslass
  • Entnahme des Destillats über den Ablasshahn an der Vorderseite des Geräts
  • Der Ablasshahn kann entweder kontinuierlich oder über Berührung geöffnet werden
  • Ein elektronischer Füllstandsschalter schaltet das Destillationsgerät bei vollem Vorratsbehälter aus und startet es nach Entnahme des Destillats automatisch neu
  • Der elektronische Verunreinigungsdetektor schaltet das Gerät aus, wenn sich der Verdampfer in hohem Grad verunreinigt ist. Die rote Kontrolllampe "Clean" leuchtet auf
  • Entleeren des Verdampfers durch Ablasshahn auf der rechten Seite des Geräts
  • Hauptschalter und Kontrolllampen (gelbe Kontrolllampe für Betrieb und rote Kontrolllampe für Reinigung) an der Vorderseite des Geräts
  • Doppelwandiges Gehäuse Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet mit Epoxidharz
  • Stromanschluss über Anschlusskabel; 2 und 4 Liter-Einheiten haben einen deutschen Schuko-Stecker
Spezifikation
Spezifikation
60 Hz
230/50 V
Einfache Destillation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Mono-Destillierapparat aus Edelstahl