Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Mono-Destillierapparat aus Edelstahl
Diese Destillationsanlagen eignen sich für zahlreiche Destillationsanwendungen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Einzeldestillationsgeräte aus Edelstahl produzieren ultrareine, gasarme, bakterien- und pyrogenfreie Destillate mit sehr geringer Leitfähigkeit.
Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2001/4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gute Destillatqualität, Leitfähigkeit ca. 2.3 μs/cm bei 25 °C
- Heizelement aus Edelstahl, Materialnr. 1.4876
- Thermostatische Abschaltung zum Schutz des Heizelements bei niedrigem Wasserstand
- Energiesparend durch Destillation des beheizten Kühlwassers
- Entgasung von Kohlendioxid durch die Entlüftung im oberen Verdampfer mit Schikanen durch Anheben der Deckel leicht zugänglich.
- Vorratstank für Destillat kann das Doppelte der stündlichen Kapazität der Einheit aufnehmen
- Kondensator (Kühlschlange) im Vorratstank, leicht austauschbar
- Wasserversorgung über ein eingebautes Magnetventil mit Anschluss für Wasserdruckschlauch 1/2 Zoll (innen
- Ø 12.7 mm)
- Erforderlicher Kühlwasserdruck: >3 Bar bis max 7 Bar
- Nach Einschalten am Hauptschalter öffnet das Magnetventil die Wasserversorgung und schließt sie, sobald der Vorratsbehälter voll ist, was unnötigen Wasserverlust vermeidet
- Kühlwasserauslass mit Schlauchanschluss 3 /4 Zoll (innen Ø19 mm)
- Nicht kondensiertes Wasser fließt durch den Kühlwasserauslass
- Entnahme des Destillats über den Ablasshahn an der Vorderseite des Geräts
- Der Ablasshahn kann entweder kontinuierlich oder über Berührung geöffnet werden
- Ein elektronischer Füllstandsschalter schaltet das Destillationsgerät bei vollem Vorratsbehälter aus und startet es nach Entnahme des Destillats automatisch neu
- Der elektronische Verunreinigungsdetektor schaltet das Gerät aus, wenn sich der Verdampfer in hohem Grad verunreinigt ist. Die rote Kontrolllampe "Clean" leuchtet auf
- Entleeren des Verdampfers durch Ablasshahn auf der rechten Seite des Geräts
- Hauptschalter und Kontrolllampen (gelbe Kontrolllampe für Betrieb und rote Kontrolllampe für Reinigung) an der Vorderseite des Geräts
- Doppelwandiges Gehäuse Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet mit Epoxidharz
- Stromanschluss über Anschlusskabel; 2 und 4 Liter-Einheiten haben einen deutschen Schuko-Stecker
Spezifikation
Einfache Destillation | |
230/50 V | |
490 mm |
60 Hz | |
250 mm | |
280 mm |