missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Mono-Destillierapparat aus Edelstahl

Diese Destillationsanlagen eignen sich für zahlreiche Destillationsanwendungen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Einzeldestillationsgeräte aus Edelstahl produzieren ultrareine, gasarme, bakterien- und pyrogenfreie Destillate mit sehr geringer Leitfähigkeit.

Marke:  GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2208

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10140991

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gute Destillatqualität, Leitfähigkeit ca. 2.3 μs/cm bei 25 °C
  • Heizelement aus Edelstahl, Materialnr. 1.4876
  • Thermostatische Abschaltung zum Schutz des Heizelements bei niedrigem Wasserstand
  • Energiesparend durch Destillation des beheizten Kühlwassers
  • Entgasung von Kohlendioxid durch die Entlüftung im oberen Verdampfer mit Schikanen durch Anheben der Deckel leicht zugänglich.
  • Vorratstank für Destillat kann das Doppelte der stündlichen Kapazität der Einheit aufnehmen
  • Kondensator (Kühlschlange) im Vorratstank, leicht austauschbar
  • Wasserversorgung über ein eingebautes Magnetventil mit Anschluss für Wasserdruckschlauch 1/2 Zoll (innen
  • Ø 12.7 mm)
  • Erforderlicher Kühlwasserdruck: >3 Bar bis max 7 Bar
  • Nach Einschalten am Hauptschalter öffnet das Magnetventil die Wasserversorgung und schließt sie, sobald der Vorratsbehälter voll ist, was unnötigen Wasserverlust vermeidet
  • Kühlwasserauslass mit Schlauchanschluss 3 /4 Zoll (innen Ø19 mm)
  • Nicht kondensiertes Wasser fließt durch den Kühlwasserauslass
  • Entnahme des Destillats über den Ablasshahn an der Vorderseite des Geräts
  • Der Ablasshahn kann entweder kontinuierlich oder über Berührung geöffnet werden
  • Ein elektronischer Füllstandsschalter schaltet das Destillationsgerät bei vollem Vorratsbehälter aus und startet es nach Entnahme des Destillats automatisch neu
  • Der elektronische Verunreinigungsdetektor schaltet das Gerät aus, wenn sich der Verdampfer in hohem Grad verunreinigt ist. Die rote Kontrolllampe "Clean" leuchtet auf
  • Entleeren des Verdampfers durch Ablasshahn auf der rechten Seite des Geräts
  • Hauptschalter und Kontrolllampen (gelbe Kontrolllampe für Betrieb und rote Kontrolllampe für Reinigung) an der Vorderseite des Geräts
  • Doppelwandiges Gehäuse Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet mit Epoxidharz
  • Stromanschluss über Anschlusskabel; 2 und 4 Liter-Einheiten haben einen deutschen Schuko-Stecker
Spezifikation

Spezifikation

Einfache Destillation
230/50 V
540 mm
60 Hz
410 mm
780 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt