Learn More
Fisherbrand™ Pinzette mit feiner Spitze, aus Edelstahl
Die nichthaftende Oberfläche mit PTFE-Beschichtung gewährleistet, dass nur sehr wenige feste oder flüssige Stoffe permanent haften. Die Nickel Electro™ Pinzette mit feiner Spitze aus Edelstahl gewährleistet dank ihrer hervorragenden Nichtbenetzbarkeit eine einfache Reinigung und eignet sich für die Sterilisation mit Dampf oder Chemikalien.
23.35 CHF - 30.24 CHF
Spezifikation
Spitzenform | Spitz |
---|---|
Anzahl pro Packung | Einzeln |
Material | PTFE-beschichteter Edelstahl |
Produkttyp | Pinzette |
Modell | Gezahnt |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) Körper | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) Körper | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11562113
|
Fisherbrand™
7201 |
115 mm |
27.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11572113
|
Fisherbrand™
7202 |
130 mm |
30.24 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11582113
|
Fisherbrand™
7204 |
160 mm |
23.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
PTFE-beschichtete Pinzetten mit einer nicht haftenden Oberfläche, an der nur sehr wenige feste oder flüssige Substanzen dauerhaft haften.- Chemisch beständig und nicht kontaminierend
- Nicht proteinbindend. Bereitstellung bioinerter Oberflächen
- Keine entscheidenden Mengen gehen aufgrund von Verklebungen verloren
- Kein Aufbau an Oberflächen
- Ideal für Einsatz unter schwierigen Laborbedingungen
- Ausgezeichnete Nichtbenetzungseigenschaften für einfache Reinigung. Kann mit Dampf oder chemisch sterilisiert werden
- Mit Führungsstift
Spezifikation
Spitz | |
PTFE-beschichteter Edelstahl | |
Gezahnt |
Einzeln | |
Pinzette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pinzette mit feiner Spitze, aus Edelstahl