Learn More
Fisherbrand™ Pinzette mit feiner Spitze, aus Edelstahl
Die nichthaftende Oberfläche mit PTFE-Beschichtung gewährleistet, dass nur sehr wenige feste oder flüssige Stoffe permanent haften. Die Nickel Electro™ Pinzette mit feiner Spitze aus Edelstahl gewährleistet dank ihrer hervorragenden Nichtbenetzbarkeit eine einfache Reinigung und eignet sich für die Sterilisation mit Dampf oder Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01260kg
Beschreibung
PTFE-beschichtete Pinzetten mit einer nicht haftenden Oberfläche, an der nur sehr wenige feste oder flüssige Substanzen dauerhaft haften.- Chemisch beständig und nicht kontaminierend
- Nicht proteinbindend. Bereitstellung bioinerter Oberflächen
- Keine entscheidenden Mengen gehen aufgrund von Verklebungen verloren
- Kein Aufbau an Oberflächen
- Ideal für Einsatz unter schwierigen Laborbedingungen
- Ausgezeichnete Nichtbenetzungseigenschaften für einfache Reinigung. Kann mit Dampf oder chemisch sterilisiert werden
- Mit Führungsstift
Spezifikation
Scharfe Enden | |
PTFE-beschichteter Edelstahl | |
115 mm |
Einzeln | |
Pinzette | |
Gezahnt |