Learn More
Fisherbrand™ Pinzette mit feiner Spitze, aus Edelstahl
Die nichthaftende Oberfläche mit PTFE-Beschichtung gewährleistet, dass nur sehr wenige feste oder flüssige Stoffe permanent haften. Die Nickel Electro™ Pinzette mit feiner Spitze aus Edelstahl gewährleistet dank ihrer hervorragenden Nichtbenetzbarkeit eine einfache Reinigung und eignet sich für die Sterilisation mit Dampf oder Chemikalien.
Marke:  Fisherbrand™ 7202
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11572113
  • 30.24 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE-beschichtete Pinzetten mit einer nicht haftenden Oberfläche, an der nur sehr wenige feste oder flüssige Substanzen dauerhaft haften.
  • Chemisch beständig und nicht kontaminierend
  • Nicht proteinbindend. Bereitstellung bioinerter Oberflächen
  • Keine entscheidenden Mengen gehen aufgrund von Verklebungen verloren
  • Kein Aufbau an Oberflächen
  • Ideal für Einsatz unter schwierigen Laborbedingungen
  • Ausgezeichnete Nichtbenetzungseigenschaften für einfache Reinigung. Kann mit Dampf oder chemisch sterilisiert werden
  • Mit Führungsstift
Spezifikation
Spezifikation
Spitz
PTFE-beschichteter Edelstahl
130 mm
Einzeln
Pinzette
Gezahnt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pinzette mit feiner Spitze, aus Edelstahl > Gehäusehöhe: 130mm