Learn More
Biochem™ Skalpell aus Edelstahl mit Griff
Aus Edelstahl. BOCHEM™ Edelstahlskalpelle sind mit einem Edelstahl- oder einem Holzgriff versehen.
Marke: Biochem™ 12676
Beschreibung
- Holz- oder Edelstahlgriff
- Edelstahlkörper
- 150 mm
Spezifikation
Edelstahl | |
Nr. 2 | |
Metall |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 299.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochem™ Skalpell aus Edelstahl mit Griff > Nr. 2; Länge: 150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur