Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk, grau
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus grauem Naturkautschuk eignen sich für allgemeine Anwendungen.
Marke: Deutsch Neumann™ 1010108
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
20 mm | |
Grau | |
12mm | |
Stopfen |
Je 1 | |
8mm | |
Naturkautschuk |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk, grau > Bodendurchmesser:8mm; Höhe:20mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur