Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A)
Mit Einbaubuchse für Störungsmeldung (ALARM z.B. bei Netzausfall, Fühlerfehler, Sicherung)
Marke: Memmert™ HPP2200ecoH6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Für Kombinationsfehlermeldung (z. B. Versorgungsausfall, Sensorfehler, Sicherung)
Spezifikation
Kombinationsfehlermeldung | |
HPP2200eco |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) > HPP2200eco
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur