Learn More
Sampling Systems™ Riffelkartons für Probensplitter aus Edelstahl
Diese einfach zu verwendenden Probensplitter aus Edelstahl sind für die Teilung und Reduzierung von Schüttgut geeignet.
590.00 CHF - 1375.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schachtel mit Riffeln |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Teilen und Reduzieren von Schüttgut |
Produktcode | Marke | Anzahl Stutzen | Breite (metrisch) Stutzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Stutzen | Breite (metrisch) Stutzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15899531
|
Sampling Systems™
8601S-20 |
12 | 20 mm |
882.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15809541
|
Sampling Systems™
8601S-30 |
12 | 30 mm |
1375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15889531
|
Sampling Systems™
8601S-10 |
16 | 10 mm |
590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15879531
|
Sampling Systems™
8601S-06 |
16 | 6 mm |
590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Lassen Sie die Probe einfach in die Oberseite fallen, und die Probe wird in zwei Teile geteilt
- Teilen Sie die Probentropfen in die darunter liegenden Trüffelkästen
- Es wird empfohlen, dass die Breite der Schlitze 2.5 bis 3 Mal größer ist als der Durchmesser des größten zu teilenden Partikels
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Schachtel mit Riffeln | |
Edelstahl | |
Teilen und Reduzieren von Schüttgut |