Learn More
Sampling Systems™ Riffelkartons für Probensplitter aus Edelstahl
Diese einfach zu verwendenden Probensplitter aus Edelstahl sind für die Teilung und Reduzierung von Schüttgut geeignet.
Marke:  Sampling Systems™ 8601S-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15809541
  • 1375.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Lassen Sie die Probe einfach in die Oberseite fallen, und die Probe wird in zwei Teile geteilt
  • Teilen Sie die Probentropfen in die darunter liegenden Trüffelkästen
  • Es wird empfohlen, dass die Breite der Schlitze 2.5 bis 3 Mal größer ist als der Durchmesser des größten zu teilenden Partikels
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schachtel mit Riffeln
12
30 mm
Edelstahl
Teilen und Reduzieren von Schüttgut
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Riffelkartons für Probensplitter aus Edelstahl > Nuten: 12; Nutbreite: 30 mm