Learn More
Sampling Systems™ Riffelkartons für Probensplitter aus Edelstahl
Diese einfach zu verwendenden Probensplitter aus Edelstahl sind für die Teilung und Reduzierung von Schüttgut geeignet.
Marke:  Sampling Systems™ 8601S-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15899531
  • 882.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Lassen Sie die Probe einfach in die Oberseite fallen, und die Probe wird in zwei Teile geteilt
  • Teilen Sie die Probentropfen in die darunter liegenden Trüffelkästen
  • Es wird empfohlen, dass die Breite der Schlitze 2.5 bis 3 Mal größer ist als der Durchmesser des größten zu teilenden Partikels
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schachtel mit Riffeln
12
20 mm
Edelstahl
Teilen und Reduzieren von Schüttgut
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Riffelkartons für Probensplitter aus Edelstahl > Nuten: 12; Nutbreite: 20 mm