Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Transparent schwarzer, tragbarer Einzelblattspender. Rollen bleiben geschützt, um die Übertragung von Bakterien zu verhindern. Halterung zur Wandmontage enthalten. Für Rollen m. Zentralentnahme für Service u. Einzelhandel (6220) sowie Lebensmittel u. Hygiene (6222 & 6223).
Marke: Kimberly-Clark™ 6221
27.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spender für weiße oder blaue Rolle mit Zentralentnahme. Jeweils für eine weiße oder eine blaue Rolle
- Tragbarer Spender für Rolle mit Zentralentnahme für Lebensmittelbranche, Service u. Einzelhandel
- Durch die Tragbarkeit des Spenders bleiben die Rollen mit Zentralentnahme sauber u. geschützt und verhindern so die Übertragung von Bakterien.
- Mit der mitgelieferten Halterung können Sie Ihren Spender entweder normal einsetzen oder an einer Wand montieren.
- Der Spender ist kompatibel mit der WypAll™
Spezifikation
Spender mit Zentralentnahme | |
19.9 x 23.5 x 24.6 cm | |
19.9 cm | |
23.5 cm | |
24.6 cm | |
Plastic | |
1 | |
Rollen der Linie Food and Hygiene Centrefeed (6222 und 6223) mit roter Abgabedüse und der Linie Service and Retail Centrefeed (6220) mit schwarzer Abgabedüse |
Schwarz | |
9.3 in. | |
9.3 in. | |
7.8 in. | |
Wipes | |
Freestanding | |
Top Loading |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Farbe: Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur