Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Laborstativ
Hervorragend geeignet für die Befestigung an Tischgeräten und Glaswaren. Fisherbrand™ Rechteckige Standard-Stativplatten aus mit blauem Acryl beschichtetem Stahl.
20.85 CHF - 42.60 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11518102
|
Fisherbrand™
3107/1 |
160 mm |
20.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11538102
|
Fisherbrand™
3107/3 |
250 mm |
42.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11548102
|
Fisherbrand™
3107/4 |
315 mm |
32.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11528102
|
Fisherbrand™
3107/2 |
200 mm |
27.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Ohne Stange
- Lochdurchmesser 10 mm
- Mit Gummifüßen
- Gewinde in der Mitte einer kurzen Seite
Spezifikation
Edelstahl | |
Stativständer | |
Blau |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Laborstativ