Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Laborstativ
Hervorragend geeignet für die Befestigung an Tischgeräten und Glaswaren. Fisherbrand™ Rechteckige Standard-Stativplatten aus mit blauem Acryl beschichtetem Stahl.
Marke:  Fisherbrand™ 3107/2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11528102
  • 27.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Stange
  • Lochdurchmesser 10 mm
  • Mit Gummifüßen
  • Gewinde in der Mitte einer kurzen Seite
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
200 mm
Stativständer
200 x 125 mm
Mit Gummifüßen
Blau
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Laborstativ > Länge: 200 mm