Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Laborstativ
Hervorragend geeignet für die Befestigung an Tischgeräten und Glaswaren. Fisherbrand™ Rechteckige Standard-Stativplatten aus mit blauem Acryl beschichtetem Stahl.
Marke:  Fisherbrand™ 3107/1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11518102
  • 20.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Stange
  • Lochdurchmesser 10 mm
  • Mit Gummifüßen
  • Gewinde in der Mitte einer kurzen Seite
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
160 mm
Stativständer
160 x 100 mm
mit Öffnung
Blau
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Laborstativ > Länge:160 mm