Learn More
Contec™ System mit mehreren Bechern aus Edelstahl
Bietet maximale Flexibilität und kann je nach Ihren hausintern geltenden Protokollen mit zwei oder drei 27 l (7 Gallonen)-Eimern verwendet werden.
2355.00 CHF - 7516.89 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für den Einsatz in Biowissenschaften, Mikroelektronik, Halbleiterfertigung oder kritischen Fertigungsumgebungen |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11952415
|
Contec™
2700 |
Kompaktes Bechersystem | N/A | N/A | N/A | |||||
16681892
![]() ![]() |
Contec™
2707 |
Kompaktes Bechersystem |
2355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Bietet Flexibilität mit zwei bzw. drei 5 Gallonen (20 l)-Eimer-Setup
- Der ausfahrbare Rahmen wird aus der Vorderseite des Wagens gezogen, um den dritten Eimer aufzunehmen
- Leicht und einfach zu manövrieren, mit nicht schädigenden Rädern
- Eimer, Auswringer und Wagen sind aus elektropoliertem Edelstahl 304 gefertigt und vollständig autoklavierbar
- Die Lippe um die obere Kante der Eimer ermöglicht ein einfaches Anheben
- Robuster Edelstahl-Niederpressauswringer
- Kompatibel mit allen Größen von VertiKlean Mops und allen Arten von Edgeless Mops
Spezifikation
Edelstahl | |
Wiederverwendbar | |
Unsteril |
Autoklavierbar | |
Ideal für den Einsatz in Biowissenschaften, Mikroelektronik, Halbleiterfertigung oder kritischen Fertigungsumgebungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ System mit mehreren Bechern aus Edelstahl