Learn More
Contec™ System mit mehreren Bechern aus Edelstahl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bietet maximale Flexibilität und kann je nach Ihren hausintern geltenden Protokollen mit zwei oder drei 27 l (7 Gallonen)-Eimern verwendet werden.
Marke:  Contec™ 2707
1760.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16681892
  • 2355.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
  • Das leichte, aus Edelstahl gefertigte und leicht zu manövrierende Mehr-Eimer-System bietet maximale Flexibilität und kann mit zwei oder drei 27 l-Eimern (7 Gallonen-Eimern) verwendet werden, je nach den geltenden hausinternen Protokollen.
  • Ein Rahmen kann aus der Vorderseite des vollständig autoklavierbaren Gerätewagens herausgezogen werden, um einen zusätzlichen Eimer, Teilenummer 2617, aufzunehmen.
  • Der Wagen verfügt über bodenschonende Laufrollen.
  • Die Eimer sind tief gezogen und reduzieren das Risiko einer Kontamination durch Mikroben
  • Der herausnehmbare Griff ermöglicht ein bequemes Autoklavieren und Aufbewahren.
  • Eine Lippe um die obere Kante der Eimer ermöglicht ein einfaches Anheben
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 30 Minuten
  • Das 2700 Mehr-Eimer-System enthält einen robusten Druckwringer aus Edelstahl, der mit allen Größen von VertiKlean™, VertiKlean™ MAX™, QuickTask™und Edgeless™ Mops kompatibel ist.
  • Das 2707 Multi-Bucket-System bietet die Möglichkeit, das System mit dem Wringer anzupassen, der am besten mit den hausintern geltenden Protokollen übereinstimmt. Das System ist mit zwei Edelstahl Druckwringer-Optionen kompatibel, um sowohl flache als auch Fadenmops aufzunehmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kompaktes Bechersystem
Autoklavierbar
Ideal für den Einsatz in Biowissenschaften, Mikroelektronik, Halbleiterfertigung oder kritischen Fertigungsumgebungen
Unsteril
Edelstahl
Wiederverwendbar
Zwei 7 Gallonen-Eimer, Wagen mit Rollen (Auswringer-Optionen separat erhältlich)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ System mit mehreren Bechern aus Edelstahl > Zwei Eimer mit einem Fassungsvermögen von 7 Galonen, Wagen mit Rollen