Learn More
Contec™ System mit mehreren Bechern aus Edelstahl
Bietet maximale Flexibilität und kann je nach Ihren hausintern geltenden Protokollen mit zwei oder drei 27 l (7 Gallonen)-Eimern verwendet werden.
Marke:  Contec™ 2700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11952415
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet Flexibilität mit zwei bzw. drei 5 Gallonen (20 l)-Eimer-Setup
  • Der ausfahrbare Rahmen wird aus der Vorderseite des Wagens gezogen, um den dritten Eimer aufzunehmen
  • Leicht und einfach zu manövrieren, mit nicht schädigenden Rädern
  • Eimer, Auswringer und Wagen sind aus elektropoliertem Edelstahl 304 gefertigt und vollständig autoklavierbar
  • Die Lippe um die obere Kante der Eimer ermöglicht ein einfaches Anheben
  • Robuster Edelstahl-Niederpressauswringer
  • Kompatibel mit allen Größen von VertiKlean Mops und allen Arten von Edgeless Mops
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kompaktes Bechersystem
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
Edgeless™ Mopps, VertiKlean™ Wandwaschsystem und VertiKlean™ MAX™
92 cm
26 Zoll
Unsteril
60 cm
Edelstahl
26 x 24 x 36 Zoll (66 x 60 x 92 cm)
Ideal für den Einsatz in Biowissenschaften, Mikroelektronik, Halbleiterfertigung oder kritischen Fertigungsumgebungen
36 in.
Zwei 7 gal.-Becher, Wringer, Rollwagen, Karren
66 cm
24 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ System mit mehreren Bechern aus Edelstahl > Zwei-Komponenten-System mit Trolley, Nachpress-Handschlaufe und Sicherungsrollen