Learn More
Cole-Parmer™ Rührer-Propeller aus Edelstahl
Verwenden Sie diese drei Flügelpropeller allein oder montieren Sie mehrere auf einer Welle für ein gründliches Schütteln. Die Rührerpropeller aus Edelstahl sind ideal für allgemeine Mischanwendungen geeignet.
92.25 CHF - 92.90 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Rühranwendungen |
---|---|
Menge | Je 1 |
Typ | Propellerrührer |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Ventilator | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Ventilator | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11720039
|
Cole-Parmer™
04552-55 |
Bohrung: 10 mm | 51 mm |
92.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11789929
|
Cole-Parmer™
04552-50 |
Bohrung:8 mm | 51 mm |
92.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11820130
|
Cole-Parmer™
04552-60 |
Bohrung:8 mm | 76 mm |
92.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Propeller aus elektropoliertem Edelstahl 316
Spezifikation
Allgemeine Rühranwendungen | |
Je 1 | |
Propellerrührer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Rührer-Propeller aus Edelstahl