Learn More
Cole-Parmer™ Rührer-Propeller aus Edelstahl
Verwenden Sie diese drei Flügelpropeller allein oder montieren Sie mehrere auf einer Welle für ein gründliches Schütteln. Die Rührerpropeller aus Edelstahl sind ideal für allgemeine Mischanwendungen geeignet.
Marke:  Cole-Parmer™ 04552-55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720039
  • 92.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
  • Propeller aus elektropoliertem Edelstahl 316
Spezifikation
Spezifikation
Bohrung: 10 mm
Allgemeine Rühranwendungen
Propellerrührer
51 mm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Rührer-Propeller aus Edelstahl > Durchmesser: 50.8 mm; Bohrungsdurchmesser: 9.5 mm