Learn More
Sampling Systems™ Mini-Trommeln aus Edelstahl ohne Kippklammern
Diese Mini-Trommeln ohne Kippklammern sind ausgezeichnete Mehrzweckbehälter für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.
261.00 CHF - 549.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Minifass
Verschluss inklusive Ja
Verschlusstyp Versenkter Deckel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mehrzweckbehälter
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15899661
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A434-1
1 l
261.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15839671
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A434-2
2 l
283.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15849671
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A434-3
3 l
319.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15859671
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A434-5
5 l
382.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15869671
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A434-6
6 l
394.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15879671
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A434-8
8 l
447.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15809671
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A434-10
10 l
456.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15819671
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A434-12
12.5 l
518.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15829671
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A434-15
15 l
549.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus langlebigem 304 Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Gepflegter, eingelassener Deckel
  • Komplett mit einem schwenkbaren Tragegriff
  • Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäten für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Spezifikation
Minifass
Versenkter Deckel
Edelstahl
Ja
Mehrzweckbehälter
Schwenkgriff
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Mini-Trommeln aus Edelstahl ohne Kippklammern