Learn More
Sampling Systems™ Mini-Trommeln aus Edelstahl ohne Kippklammern
Diese Mini-Trommeln ohne Kippklammern sind ausgezeichnete Mehrzweckbehälter für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.
Marke: Sampling Systems™ A434-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus langlebigem 304 Edelstahl
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Gepflegter, eingelassener Deckel
- Komplett mit einem schwenkbaren Tragegriff
- Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
- Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäten für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Ja | |
Versenkter Deckel | |
Mehrzweckbehälter | |
Schwenkgriff | |
220 mm |
Minifass | |
10 l | |
Edelstahl | |
295 mm |