Learn More
Sampling Systems™ Mini-Trommeln aus Edelstahl ohne Kippklammern
Diese Mini-Trommeln ohne Kippklammern sind ausgezeichnete Mehrzweckbehälter für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor.
Marke:  Sampling Systems™ A434-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829671
  • 549.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus langlebigem 304 Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Gepflegter, eingelassener Deckel
  • Komplett mit einem schwenkbaren Tragegriff
  • Flacher Boden mit Klingenring für zusätzlichen Schutz
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitäten für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Versenkter Deckel
Mehrzweckbehälter
Schwenkgriff
267 mm
Minifass
15 l
Edelstahl
285 mm