Learn More
DE Buyer™ Messkrug aus Edelstahl
Marke: DE Buyer™ 3565.025N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Edelstahl | |
250 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DE Buyer™ Messkrug aus Edelstahl > Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur