Learn More
Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Edelstahl
Besonders langlebige Luer-Anschlussstücke für raue chemische Umgebungen. Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus Edelstahl lassen sich zur Reinigung leicht zerlegen.
Marke:  Cole-Parmer™ 41507-34
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15247776
  • 103.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Descripción
Descripción
Besonders langlebige Luer-Anschlussstücke für raue chemische Umgebungen.Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus Edelstahl lassen sich zur Reinigung leicht zerlegen.
  • Außerordentliche Haltbarkeit
  • Zur Reinigung zerlegbar
  • Ideal für raue chemische Umgebungen
  • Autoklavierbar
Especificaciones
Especificaciones
Autoklavierbar
Aggressive chemische Umgebungen
Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde
Edelstahl
1 Packung
Luer-Anschluss
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Edelstahl > Enthält: Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado