Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Eisprobenehmer
Der Probenehmer wurde für die Probenahme aus gefrorenen, hochviskosen, pastösen Materialien wie Speiseeis und ähnlichen Substanzen entwickelt. Der bohrerförmige Fräser verschraubt sich beim Drehen selbstständig in die Tiefkühlware. Der Sammelzylinder kann einfach über einen Bajonettanschluss gelöst werden. Die Probe ist dann verfügbar und kann entfernt werden.
712.54 CHF - 770.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Eis-Probenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl (AISI 316L (1.4404)) |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Probenahme aus gefroren |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10388862
|
Buerkle™
5339-0300 |
300 mm |
720.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10585613
|
Buerkle™
5339-0550 |
550 mm |
770.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10444632
|
Buerkle™
5339-1050 |
1050 mm |
712.54 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl AISI 316L (1.4404), elektropoliert
- Sterilisierbar
- Leichte Reinigung
- Sammelzylinder mit 38 mm Ø
Spezifikation
Eis-Probenehmer | |
Edelstahl (AISI 316L (1.4404)) | |
50 ml | |
Zur Probenahme aus gefroren |