Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Eisprobenehmer
Der Probenehmer wurde für die Probenahme aus gefrorenen, hochviskosen, pastösen Materialien wie Speiseeis und ähnlichen Substanzen entwickelt. Der bohrerförmige Fräser verschraubt sich beim Drehen selbstständig in die Tiefkühlware. Der Sammelzylinder kann einfach über einen Bajonettanschluss gelöst werden. Die Probe ist dann verfügbar und kann entfernt werden.
Marke:  Buerkle™ 5339-0550
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10585613
  • 770.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404), elektropoliert
  • Sterilisierbar
  • Leichte Reinigung
  • Sammelzylinder mit 38 mm Ø
Spezifikation
Spezifikation
Eis-Probenehmer
50 ml
550 mm
Edelstahl (AISI 316L (1.4404))
Zur Probenahme aus gefroren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Edelstahl-Eisprobenehmer > Länge: 550 mm