Learn More
Buerkle™ Edelstahl-Eisprobenehmer
Der Probenehmer wurde für die Probenahme aus gefrorenen, hochviskosen, pastösen Materialien wie Speiseeis und ähnlichen Substanzen entwickelt. Der bohrerförmige Fräser verschraubt sich beim Drehen selbstständig in die Tiefkühlware. Der Sammelzylinder kann einfach über einen Bajonettanschluss gelöst werden. Die Probe ist dann verfügbar und kann entfernt werden.
Brand:  Buerkle™ 5339-1050
 View more versions of this product
Product Code. 10444632
  • 712.54 CHF / 1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404), elektropoliert
  • Sterilisierbar
  • Leichte Reinigung
  • Sammelzylinder mit 38 mm Ø
Specifications
Specifications
Eis-Probenehmer
50 ml
1050 mm
Edelstahl (AISI 316L (1.4404))
Zur Probenahme aus gefroren
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Edelstahl-Eisprobenehmer > Länge: 1050 mm