Learn More
BD Microlance™ Edelstahlnadeln
Farbcodiert für eine einfache Erkennung der Nadelführung. BD™ Microlance™ Edelstahlnadeln verfügen über dünne Wände für optimalen Durchfluss und können mit Spritzen mit Luer-Anschluss verwendet werden. Diese sterilen, einzeln verpackten Nadeln sorgen für ein komfortableres Einführen bei geringerem Steckrisiko.
3.60 CHF - 211.00 CHF
Spezifikation
Material | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nur für die einmalige Verwendung |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | Nadel |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Außendurchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Außendurchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10703815
|
BD
300300 |
26 ga. | 0,375 in. | 0.45 mm | Braun | N/A | N/A | N/A | |||||
10442014
|
BD
304000 |
30 ga. | 0,5 in. | 0.29 mm | Gelb |
8.66 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10204444
|
BD
300635 |
27 ga. | 0,5 in. | 0.4 mm | Grau |
6.66 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12349169
|
BD
304300 |
26 ga. | 0,625 in. | 0.45 mm | Braun | N/A | N/A | N/A | |||||
12389169
|
BD
300400 |
25 ga. | 1,0 in. | 0.5 mm | Orange |
11.75 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12399169
|
BD
300800 |
23 ga. | 1,0 in. | 0.6 mm | Blau |
25.90 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10030464
|
BD
304827 |
20 ga. | 1,0 in. | 0.9 mm | Gelb | N/A | N/A | N/A | |||||
13217519
|
BD
300700 |
23 ga. | 1,25 in. | 0.6 mm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
10020464
|
BD
300900 |
22 ga. | 1,25 in. | 0.7 mm | Schwarz | N/A | N/A | N/A | |||||
10472204
|
BD
304432 |
21 ga. | 1,5 in. | 0.8 mm | Grün |
24.86 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10234154
|
BD
301500 |
19 ga. | 1,5 in. | 0.9 mm | Beige | N/A | N/A | N/A | |||||
10518554
|
BD
300637 |
16 G | 1,5 in. | 1.6 mm | Weiß |
54.85 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10775295
|
BD
301155 |
21 ga. | 2,0 in. | 0.8 mm | Grün |
34.01 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10162534
|
BD
304622 |
18 ga. | 1,5 in. | 1.25 mm | Rosa | N/A | N/A | N/A | |||||
12369179
|
BD
301750 |
19 G | 2,0 in. | 1.1 mm | Beige | N/A | N/A | N/A | |||||
10020654
|
BD
301900 |
18 ga. | 2,0 in. | 1.25 mm | Rosa | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Dank des einzigartigen Rutschwinkels und der polierten Oberfläche gibt es weniger Beschwerden an der Injektionsstelle und es besteht ein geringeres Verletzungsrisiko.
- Hypodermische Nadeln mit dünnen Wänden für optimalen Durchfluss
- Passend für Spritzen, die auf einen Luer-Adapter oder Luer-Lock aufgesteckt werden
- Farbcodiert für die schnelle Erkennung der Nadeldicke zur einfachen Auswahl der geeigneten Durchflussrate
- Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einwegverwendung
- Edelstahlnadeln mit Epoxidharz-Klebstoffen
Spezifikation
Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives | |
Ja | |
Steril |
Nur für die einmalige Verwendung | |
Nadel |