Learn More
BD Microlance™ Edelstahlnadeln
Farbcodiert für eine einfache Erkennung der Nadelführung. BD™ Microlance™ Edelstahlnadeln verfügen über dünne Wände für optimalen Durchfluss und können mit Spritzen mit Luer-Anschluss verwendet werden. Diese sterilen, einzeln verpackten Nadeln sorgen für ein komfortableres Einführen bei geringerem Steckrisiko.
Marke:  BD 300637
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10518554
  • 54.85 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dank des einzigartigen Rutschwinkels und der polierten Oberfläche gibt es weniger Beschwerden an der Injektionsstelle und es besteht ein geringeres Verletzungsrisiko.
  • Hypodermische Nadeln mit dünnen Wänden für optimalen Durchfluss
  • Passend für Spritzen, die auf einen Luer-Adapter oder Luer-Lock aufgesteckt werden
  • Farbcodiert für die schnelle Erkennung der Nadeldicke zur einfachen Auswahl der geeigneten Durchflussrate
  • Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einwegverwendung
  • Edelstahlnadeln mit Epoxidharz-Klebstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
5.000 einzeln verpackte Nadeln, normale Kanülenwand
1.6 mm
Ja
Nadel
SZR -150, angeschlossen an einen Luer-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss
Weiß
16 G
Nur für die einmalige Verwendung
1,5 in.
Kegel
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Microlance™ Edelstahlnadeln > Nadellänge/AD: 40mm/1,6 mm