Learn More
BD Microlance™ Edelstahlnadeln
Farbcodiert für eine einfache Erkennung der Nadelführung. BD™ Microlance™ Edelstahlnadeln verfügen über dünne Wände für optimalen Durchfluss und können mit Spritzen mit Luer-Anschluss verwendet werden. Diese sterilen, einzeln verpackten Nadeln sorgen für ein komfortableres Einführen bei geringerem Steckrisiko.
Marke: BD 301750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dank des einzigartigen Rutschwinkels und der polierten Oberfläche gibt es weniger Beschwerden an der Injektionsstelle und es besteht ein geringeres Verletzungsrisiko.
- Hypodermische Nadeln mit dünnen Wänden für optimalen Durchfluss
- Passend für Spritzen, die auf einen Luer-Adapter oder Luer-Lock aufgesteckt werden
- Farbcodiert für die schnelle Erkennung der Nadeldicke zur einfachen Auswahl der geeigneten Durchflussrate
- Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einwegverwendung
- Edelstahlnadeln mit Epoxidharz-Klebstoffen
Spezifikation
Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives | |
4.000 einzeln verpackte Nadeln, dünne Kanülenwand | |
1.1 mm | |
Ja | |
Nadel | |
SZR -150 nd SZR -160, angeschlossen an einen Luer-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss |
Beige | |
19 G | |
Nur für die einmalige Verwendung | |
2,0 in. | |
Kegel | |
Steril |