Learn More
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Mit extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln lassen sich Verfahren so schmerzfrei wie möglich gestalten. Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln bieten ein einzigartiges, latexfreies doppelt abgeschrägtes Design für maximalen Komfort.
Marke:  Terumo™ 8AN1950R1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15428652
  • 9.60 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
  • Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
  • Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
  • Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
  • Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
  • CE-Kennzeichnung und latexfrei
  • Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse IIa, steriles Produkt gemäß MDD 93/42/EEC
Elfenbeinfarben
1.1 mm
50 mm
Ja
11°, normal
Steril
Dimethyl-Silikonöl, Epoxidharz, Polypropylen, Edelstahl
19 ga.
Ja
Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung
Schachtel mit 100
Sterile Spritzen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln > Ivory; Gauge: 19G; Länge: 50mm; Kanülenspitzentyp: Normal, 11°