Learn More
Nickel Electro™ DISH 695 DISSECTION STAINLESS STEEL 220MM X 310MM
Verwenden Sie eine Sezierschale, wenn Sie mit kleinen Proben arbeiten und diese transportieren. Nickel Electro™ Sezierschale aus haltbarem Edelstahl ist in verschiedenen Größen erhältlich.
67.90 CHF - 99.55 CHF
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Rostfreier Stahl
Form Rechteckig
Typ Sezierschale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12341369
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
695
200 x 310 x 45 mm
67.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12710036
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
696
360 x 260 x 50 mm
78.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12720036
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
697
300 x 450 x 50 mm
99.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Flachform
  • Einteiliges Pressteil
  • Nützlich beim Arbeiten kleinen Proben und beim Transport kleiner Proben
Sezierschale, Edelstahl, einteiliges Pressteil
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Rostfreier Stahl
Rechteckig
Sezierschale
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ DISH 695 DISSECTION STAINLESS STEEL 220MM X 310MM