Learn More
Nickel Electro™ DISH 695 DISSECTION STAINLESS STEEL 220MM X 310MM
Verwenden Sie eine Sezierschale, wenn Sie mit kleinen Proben arbeiten und diese transportieren. Nickel Electro™ Sezierschale aus haltbarem Edelstahl ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Nickel Electro™ 695
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Flachform
- Einteiliges Pressteil
- Nützlich beim Arbeiten kleinen Proben und beim Transport kleiner Proben
Sezierschale, Edelstahl, einteiliges Pressteil
Spezifikation
Flach | |
Rechteckig | |
200 x 310 x 45 mm | |
310 mm |
Rostfreier Stahl | |
Sezierschale | |
200 mm | |
45 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ DISH 695 DISSECTION STAINLESS STEEL 220MM X 310MM > Abmessungen: 200 x 310 x 45 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur