Learn More
Nickel Electro™ DISH 695 DISSECTION STAINLESS STEEL 220MM X 310MM
Verwenden Sie eine Sezierschale, wenn Sie mit kleinen Proben arbeiten und diese transportieren. Nickel Electro™ Sezierschale aus haltbarem Edelstahl ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Nickel Electro™ 697
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12720036
  • 99.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Flachform
  • Einteiliges Pressteil
  • Nützlich beim Arbeiten kleinen Proben und beim Transport kleiner Proben
Sezierschale, Edelstahl, einteiliges Pressteil
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Rechteckig
300 x 450 x 50 mm
450 mm
Rostfreier Stahl
Sezierschale
300 mm
50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ DISH 695 DISSECTION STAINLESS STEEL 220MM X 310MM > Abmessungen: 300 x 450 x 50 mm