Learn More
asecos™ Entsorgungsbehälter Edelstahl poliert
Sicheres Sammeln von lösemittelgetränkten Putzlappen und sonstigen Abfallen
Marke:  asecos™ 8640
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17826436
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bedienung mit Fußpedal
  • mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
20 L
Gray
270.00 mm
10.63 in.
Edelstahl
5.3 gal.
500.00 mm
Nicht autoklavierbar
19.69 in.
Replacement Trash Bin
Name des Produkts
asecos™ Entsorgungsbehälter Edelstahl poliert > Capacity: 20 L