Learn More
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen
Für die Reinigung optischer Linsen.
Marke:  Fisherbrand™ OP13L0810L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15555669
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr dünnes Papier
  • Aus 100 % Manilafasern
  • Nicht flauschig
  • Gewicht: 12 g/m2
Verwendung
  • Reinigen verschiedener optischer Linsen
  • Reinigung von Lichtleiterfasern
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungstuch für Linsen
Reinigung verschiedener optischer Linsen (Objektive, Binokulare, Lupen, Gläser etc.), Reinigung optischer Faserfilamente
50 Sheets
100 x 80 mm
Manilla Fasern
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reinigungstuch für Linsen > Dimensions: 100L x 80mmW; Quantity: 50 sheets