Learn More
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 10-425 Gewinde
Die weite Öffnung ermöglicht eine einfache Befüllung viskoser Materialien.
Marke: Fisherbrand™ 10 09 1196
14.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die weite Öffnung ermöglicht eine einfache Befüllung viskoser Materialien
- Jede beliebige Kombination von 1.5-ml-Gewindehals-Fläschchen 10-425 mit 10-mm-PP-Schraubverschlüsse ist als 2-in-1-KIT erhältlich
- Verschlüsse mit geschlossener Oberseite und Ersatzsepta sind erhältlich
- Großes Angebot an Mikroeinsätzen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND10 |
11.6 mm | |
2 ml | |
Schraube | |
<120 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Ja |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
16Stunden
4Minuten
49Sekunden
38 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
91Stunden
4Minuten
49Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
47Stunden
4Minuten
49Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%