Learn More
Buerkle™ Tauchgefäß, Messing, 1000 ml, HxØ 427x82mm, 2,1kg
Bürkle™ Edelstahl-Tauchbehälter mit Easy-Flow ist ein strömungsoptimiertes Durchflussventil.
744.00 CHF - 1465.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Eintauchgefäß
Autoklavierbar Autoclavable
Enthält Easy Flow Durchflussventil
Kapazität (angloamerikanisch) 33.81 oz.
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Beachten Sie bei der Probenahme von entzündlichen Flüssigkeiten die Richtlinien zum Explosionsschutz.Verwenden Sie nur leitfähige Senkkabel aus nicht funkenerzeugenden Materialien und leitfähige Handspulen mit Erdungsanschluss.
Produkte 2
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
10791211
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Buerkle™
5365-1000
Messing
744.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10697671
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Buerkle™
5365-2000
Edelstahl (AISI 304)
1465.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tauchgefäß zur Entnahme von Allschichtproben aus Tanks, Kesselwagen, Gewässern, Klärwerken. Tauchgefäß zur Entnahme von Allschichtproben aus Tanks, Kesselwagen, Gewässern, Klärwerken.
Tauchbehälter werden in den verschiedensten Bereichen zum Sammeln von Flüssigkeiten zur Probenahme eingesetzt. Bürkle produziert das mit Abstand umfangreichste Sortiment an Tauchbehältern, sozusagen für jede Anwendung das richtige Produkt.Bürkle bietet Tauchflaschen und Tauchbomben für Sedimente, für den Umweltbereich, für chemisch aggressive Produkte, für die Petrochemie, für den Ex-Schutz-Bereich u.v.m. Die Tauchflaschen für den Ex-Schutz-Bereich sind aus Messing vernickelt hergestellt, somit oxidieren sie nicht.Tauchbehälter können für Zielpunktproben, Allschichtproben und Bodenproben verwendet werden.Tauchbehälter sind schwer. Zum Absenken bedarf es spezieller Handseilspulen mit großen Wickeldurchmessern. Andere Seilspulen belasten die Handgelenke der Anwender stark und können zu Gesundheitsschäden führen. Senkseile und Senkketten in verschiedensten Materialien sowie Handseilspulen, auch für den Ex-Bereich sind als Zubehör erhältlich.
  • Mit EasyFlow, den strömungsoptimierten Durchflussklappen
  • Hohes Gewicht (2,1 kg) für schnelleres Absenken
  • Inhalt 1000 ml
  • Höhe mit Bügel 427 mm
  • Aus nicht funkenziehendem Messing oder Edelstahl V2A (1.4301) für Ex-Bereich
  • Bitte passendes Senkseil mitbestellen
  • Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0
  • Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC
Spezifikation
Spezifikation
Eintauchgefäß
Easy Flow Durchflussventil
1000 mL
Non-sterile
Tanks, Kesselwagen, Wasserläufe und Wasseraufbereitungsanlagen
427 mm
Autoclavable
33.81 oz.
No
DIN, Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1
82 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Tauchgefäß, Messing, 1000 ml, HxØ 427x82mm, 2,1kg