Learn More
Buerkle™ Tauchgefäß, Messing, 1000 ml, HxØ 427x82mm, 2,1kg
Bürkle™ Edelstahl-Tauchbehälter mit Easy-Flow ist ein strömungsoptimiertes Durchflussventil.
Marke: Buerkle™ 5365-1000
Benachrichtigungen:
Beachten Sie bei der Probenahme von entzündlichen Flüssigkeiten die Richtlinien zum Explosionsschutz.Verwenden Sie nur leitfähige Senkkabel aus nicht funkenerzeugenden Materialien und leitfähige Handspulen mit Erdungsanschluss.
Beschreibung
- Mit dem strömungsoptimierten Durchflussventil Easy-Flow
- Hohes Gewicht für schnelleres Absenken
- Inhalt: 1.000 ml
- Höhe mit Griffen: 427 mm
- Bitte bestellen Sie gleichzeitig das passende Absenkkabel.
- Geprüft für den Einsatz in der Explosionsschutz-Zone 0
- Explosionsgruppen II A, II B und II C
Spezifikation
Eintauchgefäß | |
Autoclavable | |
33.81 oz. | |
No | |
DIN, Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1 | |
Handbetriebene Spulen und Absenkkabel | |
427 mm |
Messing | |
Easy Flow Durchflussventil | |
1000 mL | |
Non-sterile | |
Tanks, Kesselwagen, Wasserläufe und Wasseraufbereitungsanlagen | |
82 mm |
Videos
-
Buerkle Stainless Steel Dipping Vessel