Learn More
Buerkle™ Tauchgefäß, Messing, 1000 ml, HxØ 427x82mm, 2,1kg
Bürkle™ Edelstahl-Tauchbehälter mit Easy-Flow ist ein strömungsoptimiertes Durchflussventil.
Marke:  Buerkle™ 5365-2000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10697671
  • 1465.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Beachten Sie bei der Probenahme von entzündlichen Flüssigkeiten die Richtlinien zum Explosionsschutz.Verwenden Sie nur leitfähige Senkkabel aus nicht funkenerzeugenden Materialien und leitfähige Handspulen mit Erdungsanschluss.
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit dem strömungsoptimierten Durchflussventil Easy-Flow
  • Hohes Gewicht für schnelleres Absenken
  • Inhalt: 1.000 ml
  • Höhe mit Griffen: 427 mm
  • Bitte bestellen Sie gleichzeitig das passende Absenkkabel.
  • Geprüft für den Einsatz in der Explosionsschutz-Zone 0
  • Explosionsgruppen II A, II B und II C
Spezifikation
Spezifikation
Eintauchgefäß
Autoclavable
33.81 oz.
No
DIN, Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1
82 mm
Edelstahl (AISI 304)
Easy Flow Durchflussventil
1000 mL
Non-sterile
Tanks, Kesselwagen, Wasserläufe und Wasseraufbereitungsanlagen
427 mm
Videos
  • Buerkle Stainless Steel Dipping Vessel
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Tauchgefäß, Messing, 1000 ml, HxØ 427x82mm, 2,1kg > Edelstahl; Gewicht: 2000g