Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Flaschenklemme
Zur individuellen Anordnung werden die Klemmen mit allen nötigen Befestigungen für das perforierte Tablett geliefert. Die Nickel Electro™ Edelstahlklemme ist für Kolben geeignet und autoklavierbar.
19.45 CHF - 90.36 CHF
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11479629
|
Nickel Electro™
FC1000 |
Konischer Kolben 1 l |
35.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11776577
|
Nickel Electro™
FC2000 |
Konischer Kolben 2 l |
44.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11736577
|
Nickel Electro™
FC0025 |
Konischer Kolben 25 ml |
19.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11766577
|
Nickel Electro™
FC0250 |
Konischer Kolben 250 ml |
31.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11469629
|
Nickel Electro™
FC0500 |
Konischer Kolben 500 ml |
33.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11746577
|
Nickel Electro™
FC0050 |
Konischer Kolben 50 ml |
19.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11756577
|
Nickel Electro™
FC0100 |
Konischer Kolben 100 ml |
23.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12778968
|
Nickel Electro™
FC3000/FB |
2.8 l-Fernbachkolben | N/A | |||||||
Beschreibung
- Die hochflexible, elastische Bauweise ermöglicht das einfache Einschieben von Glaswaren in den Clip, die während des Mischvorgangs fest und sicher gehalten werden
- Keine scharfen Kanten zum Schneiden oder Kerben von Glaswaren
- Autoklavierbar
- Kunststoffsockel
- Einfache Montage und Entnahme von Flaschenklemmen vom perforierten Tablett
Spezifikation
Probenflaschenclip | |
Edelstahl |