Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Flaschenklemme
Zur individuellen Anordnung werden die Klemmen mit allen nötigen Befestigungen für das perforierte Tablett geliefert. Die Nickel Electro™ Edelstahlklemme ist für Kolben geeignet und autoklavierbar.
Marke:  Nickel Electro™ FC0025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11736577
  • 19.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Die hochflexible, elastische Bauweise ermöglicht das einfache Einschieben von Glaswaren in den Clip, die während des Mischvorgangs fest und sicher gehalten werden
  • Keine scharfen Kanten zum Schneiden oder Kerben von Glaswaren
  • Autoklavierbar
  • Kunststoffsockel
  • Einfache Montage und Entnahme von Flaschenklemmen vom perforierten Tablett
Spezifikation
Spezifikation
Konischer Kolben 25 ml
Probenflaschenclip
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Edelstahl-Flaschenklemme > Kann verwendet werden mit: 25 ml, Konischer Kolben