Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Flaschenklemme
Zur individuellen Anordnung werden die Klemmen mit allen nötigen Befestigungen für das perforierte Tablett geliefert. Die Nickel Electro™ Edelstahlklemme ist für Kolben geeignet und autoklavierbar.
Marke: Nickel Electro™ FC0250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die hochflexible, elastische Bauweise ermöglicht das einfache Einschieben von Glaswaren in den Clip, die während des Mischvorgangs fest und sicher gehalten werden
- Keine scharfen Kanten zum Schneiden oder Kerben von Glaswaren
- Autoklavierbar
- Kunststoffsockel
- Einfache Montage und Entnahme von Flaschenklemmen vom perforierten Tablett
Spezifikation
Konischer Kolben 250 ml | |
Probenflaschenclip | |
Edelstahl | |
Konischer Kolben 250 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Edelstahl-Flaschenklemme >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur