Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 600 mm lang
Leicht zu verwenden und für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet. Der Sampling Systems™ 600 mm lange Edelstahl-Schöpflöffel eignet sich ideal für die Entnahme von Oberflächenproben in einer Vielzahl von Umgebungen.
87.80 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material Edelstahl (316L)
Länge (metrisch) 600 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15829321
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
5005A-100
100 ml 39 mm
103.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15839321
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
5005A-250
250 ml 65 mm
87.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15849321
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
5005A-500
500 ml 90 mm
102.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Vollständig geschweißte Konstruktion
  • Mattierte Oberfläche
  • Anwenderfreundlich
  • Für Probenahmen von Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
Edelstahl (316L)
600 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 600 mm lang