Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 600 mm lang
Leicht zu verwenden und für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet. Der Sampling Systems™ 600 mm lange Edelstahl-Schöpflöffel eignet sich ideal für die Entnahme von Oberflächenproben in einer Vielzahl von Umgebungen.
Marke:  Sampling Systems™ 5005A-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829321
  • 103.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Vollständig geschweißte Konstruktion
  • Mattierte Oberfläche
  • Anwenderfreundlich
  • Für Probenahmen von Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
100 ml
600 mm
Edelstahl (316L)
39 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 600 mm lang > dimCapacityMetric: 100 ml