Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 600 mm lang
Leicht zu verwenden und für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet. Der Sampling Systems™ 600 mm lange Edelstahl-Schöpflöffel eignet sich ideal für die Entnahme von Oberflächenproben in einer Vielzahl von Umgebungen.
Marke: Sampling Systems™ 5005A-500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- Vollständig geschweißte Konstruktion
- Mattierte Oberfläche
- Anwenderfreundlich
- Für Probenahmen von Flüssigkeiten
Spezifikation
Schöpflöffel | |
500 ml | |
600 mm |
Edelstahl (316L) | |
90 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 600 mm lang > dimCapacityMetric: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur