Learn More
Karl Hecht™ Färbetrog
Ermöglicht das Färben von 10 Mikroskopobjektträgern.
Marke:  Karl Hecht™ 41205010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15974870
  • 58.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Glaswanne mit Deckel
  • Färbetablett aus Edelstahl
  • Geeignet für Mikroskopobjektträger von ca. 76 x 26 mm, Breite bis ca. 45 mm
  • Ersatzteile für Glaswanne sind ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Complete Set
Färbeobjektträger
9 x 7 x 6.5 cm
Klar
Objektträger von ca. 76 x 26 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Färbetrog > Behältersatz